Documents
SML1428
Sigma-Aldrich
O4I2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(4-Chlorophenyl)amino]-4-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-((4-chlorophenyl)amino)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)C1=CSC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
InChI
1S/C12H11ClN2O2S/c1-2-17-11(16)10-7-18-12(15-10)14-9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
ULUBAPWNHROTEU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
O4I2 is a potent inducer of the Octamer-binding transcription factor 4 (Oct3/4) in various human cell lines including human fibroblasts. In principle O4I2 could be a useful tool for chemical-mediated induction of pluripotency in somatic cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable