Principaux documents
D0160000
Déféroxamine mesylate salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DFOM, Desferrioxamine mesylate salt, Déféroxamine methanesulfonate salt
30 MG
205,00 $
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 MG
205,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H48N6O8 · CH4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
656.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
deferoxamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Deferoxamine mesylate salt EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Chélateur du fer souvent utilisé dans les études sur l′apoptose et la prolifération cellulaire. Des études ont montré que ce composé a un effet anti-prolifératif in vitro et in vivo sur les cellules de muscles lisses vasculaires et qu′il arrête les cellules dans la phase G1. Il induirait en outre le p53. Il induit l′apoptose dans des cellules HL-60 par chélation du fer. Une fragmentation de l′ADN apparaît après 48 h de traitement avec de la déféroxamine 1 μM. Des cellules traitées par de la déféroxamine 0,1 μM pendant une durée aussi courte que 24 heures se sont engagées sur la voie de l′apoptose ; au bout de 48 heures, une désagrégation nucléaire a été observée. Certaines études ont montré ses propriétés antioxydantes et son effet protecteur sur les cellules contre les dommages induits par H2O2.
Chélateur du fer souvent utilisé dans les études sur l′apoptose et la prolifération cellulaire. Il induirait en outre, selon la littérature, le p53.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xueping Guo et al.
PloS one, 9(4), e94156-e94156 (2014-04-17)
Hyaluronidases are a family of enzymes that degrade hyaluronic acid (hyaluronan, HA) and widely used in many fields. A hyaluronidase producing bacteria strain was screened from the air. 16S ribosomal DNA (16S rDNA) analysis indicated that the strain belonged to
Meredith Corley et al.
Molecular cell, 80(5), 903-914 (2020-11-27)
Discovering the interaction mechanism and location of RNA-binding proteins (RBPs) on RNA is critical for understanding gene expression regulation. Here, we apply selective 2'-hydroxyl acylation analyzed by primer extension (SHAPE) on in vivo transcripts compared to protein-absent transcripts in four human
Yudan Chi et al.
Science (New York, N.Y.), 369(6501), 276-282 (2020-07-18)
The tumor microenvironment plays a critical regulatory role in cancer progression, especially in central nervous system metastases. Cancer cells within the cerebrospinal fluid (CSF)-filled leptomeninges face substantial microenvironmental challenges, including inflammation and sparse micronutrients. To investigate the mechanism by which
Joao Fonseca et al.
Oncology letters, 17(1), 697-705 (2019-01-19)
Resveratrol (RES) is a polyphenol produced by certain plant species that has been well studied due to its ability to slow the growth of cancer cells. In numerous cell types and tissues, RES has been demonstrated to promote mitochondrial biogenesis
Jingyin Yue et al.
Genes & development, 34(9-10), 637-649 (2020-04-04)
The emergence of drug resistance is a major obstacle for the success of targeted therapy in melanoma. Additionally, conventional chemotherapy has not been effective as drug-resistant cells escape lethal DNA damage effects by inducing growth arrest commonly referred to as