Documents
SML1367
Sigma-Aldrich
EG00229
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N2-[[3-[(2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-2-thienyl]carbonyl]-L-arginine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H19N7O5S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, pale yellow to yellow-orange
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N)C1=C(C=CS1)NS(C2=CC=CC3=NSN=C32)(=O)=O
InChI
1S/C17H19N7O5S3/c18-17(19)20-7-2-4-11(16(26)27)21-15(25)14-10(6-8-30-14)24-32(28,29)12-5-1-3-9-13(12)23-31-22-9/h1,3,5-6,8,11,24H,2,4,7H2,(H,21,25)(H,26,27)(H4,18,19,20)/t11-/m0/s1
Clé InChI
ZWWMEDURALZMEV-NSHDSACASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
EG00229 is an antagonist of the VEGF-A receptor neuropilin 1 (NRP1), which decreases viability of A549 lung carcinoma cells. EG00229 impairs VEGFA induced migration of HUV-EC-C endothelial cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable