Principaux documents
SML1361
Sigma-Aldrich
BRD73954
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Hydroxy-N′-phenethyl-isophthalamide, N1-Hydroxy-N3-(2-phenylethyl)-1,3-benzenedicarboxamide, N1-Hydroxy-N3-phenethylisophthalamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ONC(C1=CC(C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c19-15(17-10-9-12-5-2-1-3-6-12)13-7-4-8-14(11-13)16(20)18-21/h1-8,11,21H,9-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
FIHKWEQJEDRIFS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BRD73954 is the first discovered histone deacetylase 6/8 dual inhibitor. BRD73954 has an IC50 of 36 nM for the class IIb HDAC6 and 120 nM for the class I HDAC8 with IC450′s ranging from 9 μM to greater than 33 μM for other HDACs.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable