Principaux documents
SML1357
Sigma-Aldrich
VU0453379 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)2-CyclopentylN((1-isopropylpyrrolidin2-yl)-9-methyl-1-oxo-2,9-dihydro1Hpyrrido[3,4b]indole-4-carboxamide hydrochloride
25 MG
532,00 $
532,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
532,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H34N4O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
532,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1C2=C(C(C(NC[C@@H]3CCCN3C(C)C)=O)=CN(C4CCCC4)C2=O)C5=CC=CC=C51.Cl
InChI
1S/C26H34N4O2.ClH/c1-17(2)29-14-8-11-19(29)15-27-25(31)21-16-30(18-9-4-5-10-18)26(32)24-23(21)20-12-6-7-13-22(20)28(24)3;/h6-7,12-13,16-19H,4-5,8-11,14-15H2,1-3H3,(H,27,31);1H/t19-;/m0./s1
Clé InChI
OCMGNMGYQPPMFF-FYZYNONXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
VU0453379 is a highly selective CNS penetrant positive allosteric modulator of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) with GLP-1 EC50 = 1.3 μ,M, 59.2% GLP-1 max. VU0453379 potentiated low-dose exenatide to augment insulin secretion in primary mouse pancreatic islets. In a model of Parkinson′s disease it showed a significant reversal of haloperidol-induced catalepsy at 30 mg/kg.
VU0453379 is a highly selective CNS penetrant positive allosteric modulator of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable