Principaux documents
SML1337
Sigma-Aldrich
NQ301
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-3-(4-acetophenyl)-amino-1,4-naphthoquinone, 2-[(4-Acetylphenyl)amino]-3-chloro-1,4-naphthalenedione, Compound 211, NQ 301
5 MG
160,00 $
25 MG
486,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
160,00 $
25 MG
486,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H19N3O · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, faint red to dark red
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(Cl)=C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C18H12ClNO3/c1-10(21)11-6-8-12(9-7-11)20-16-15(19)17(22)13-4-2-3-5-14(13)18(16)23/h2-9,20H,1H3
Clé InChI
LSQZKIQSQHZVQS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NQ301 is an antithrombotic agent. Recent study shows that NQ301 (Compound 211) is a highly potent, selective, non-competitive allosteric inhibitor of CD45 that selectively inhibits dephosphorylation of substrate Lck pY-505 versus Lck pY-393. NQ301 prevents T cell receptor-mediated activation of Lck, Zap-70 and MAPK, and IL-2 production in primary T-cells. NQ301 exhibits immunosuppressive activity in mice.
NQ301 is an antithrombotic agent; antiplatelet; highly potent, selective non-competitive allosteric inhibitor of CD45.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable