Principaux documents
SML1252
Sigma-Aldrich
Treosulfan
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,3S)-Butanetetraol 1,4-dimesylate, (2S,3S)-Threitol 1,4-bismethanesulfonate, L-Threitol 1,4-bis(methanesulfonate), NSC 39069, Threosulphan, Treosulphan
5 MG
158,00 $
25 MG
634,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
158,00 $
25 MG
634,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.30
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -4.9 to -5.9°, c = 1 in acetone
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(OCC(O)C(O)CO[S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
YCPOZVAOBBQLRI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Alkylating agent, anti-neoplastic agent
Treosulfan is a biofunctional alkylating agent.
Treosulfan is bifunctional alkylating agent.
Treosulfan/l-threitol-1,4-bis-methanesulfonate; dihydroxybusulfan; NSC 39069. It is a prodrug of a bifunctional alkylating cytotoxic agent.[1] Treosulfan can be activated non-enzymatically to two active epoxides. It is used to treat ovarian cancer.[2]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Treosulfan and fludarabine: a new toxicity-reduced conditioning regimen for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Casper J, et al.
Blood, 103(2), 725-731 (2004)
Pre-formulation investigations for establishing a protocol for treosulfan handling and activation
El-Serafi I, et al.
Pharmaceutical Development and Technology, 1-27 (2018)