Documents
SML1188
Sigma-Aldrich
PYZD-4409
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H7ClFN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, white to very dark brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC1=CC=C(N2C(C(C(N2)=O)=CC3=CC=C([N+]([O-])=O)O3)=O)C=C1Cl
InChI
1S/C14H7ClFN3O5/c15-10-5-7(1-3-11(10)16)18-14(21)9(13(20)17-18)6-8-2-4-12(24-8)19(22)23/h1-6H,(H,17,20)
Clé InChI
MSYMKEYWUWVZQY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PYZD-4409 inhibts ATP-dependent activation of human ubiquitin activating enzyme E1 with an IC50 of 20 mM. PYZD-4409 induces cell death, and inhbits clonogenic growth of leukemia and myeloma cell lines, and inhibits leukemia xenograft tumor growth in mice.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable