BCR306
1-Nitronaphthalene
BCR®, certified reference material
333,00 $
About This Item
333,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
304 °C (lit.)
Pf
53-57 °C (lit.)
Densité
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
RJKGJBPXVHTNJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
BCR306
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges