SML1186
GGTI-286 dihydrochloride
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-N-[[5-[(2-Amino-3-mercaptopropyl)amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-lLeucine methyl ester dihydrochloride, GGTI 286 dihydrochloride, N-[[5-[[(2R)-2-Amino-3-mercaptopropyl]amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-leucine methyl ester dihydrochloride
174,00 $
About This Item
174,00 $
Produits recommandés
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
SC[C@H](N)CNc1cc(c(cc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c2ccccc2
Clé InChI
IENQPUVVSDIXCT-UTKZUKDTSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable