A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H29N3O3S2 · xC2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.61 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C22H29N3O3S2.C2HF3O2/c1-28-22(27)20(10-11-30-2)25-21(26)18-9-8-17(24-13-16(23)14-29)12-19(18)15-6-4-3-5-7-15;3-2(4,5)1(6)7/h3-9,12,16,20,24,29H,10-11,13-14,23H2,1-2H3,(H,25,26);(H,6,7)/t16-,20+;/m1./s1
InChI key
GJEFFRDWFVSCOJ-PXPMWPIZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Highly potent (pM/nM) Ras CAAX peptidomimetic which antagonizes both H and K-Ras oncogenic signaling. Inhibitor of farnesyltransferase (Ftase) IC50 = 50 nM.
Farnesyltransferase inhibitor 277 (FTI-277) mediates apoptosis in multiple myeloma and is regarded as a potential therapeutic agent.
Packaging
Very hygroscopic material, package in a dry room with deoxygenated MeOH and pump down the solvent. Store with desiccant.
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)