Principaux documents
SML1161
Sigma-Aldrich
Ki11502
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ki 11502, N-[[[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]amino]thioxomethyl]-2-methyl-benzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H23N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C(NC(C1=C(C)C=CC=C1)=O)NC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C43
InChI
1S/C26H23N3O4S/c1-16-6-4-5-7-19(16)25(30)29-26(34)28-17-8-10-18(11-9-17)33-22-12-13-27-21-15-24(32-3)23(31-2)14-20(21)22/h4-15H,1-3H3,(H2,28,29,30,34)
Clé InChI
ZXGIBSBJQLLUEE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Ki11502 is a potent, ATP-competitive multikinase inhibitor that is selective for PDGF receptor. Ki11502 inhibits malignant hematopoietic cells proliferation and induces their apoptosis. Ki11502 is effective against colorectal cancer SW480 cell line.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable