Principaux documents
SML1148
Sigma-Aldrich
YIL-781 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(4-Fluorophenoxy)-2-methyl-3-[[(3S)-1-(1-methylethyl)-3-piperidinyl]methyl]-4(3H)-quinazolinone hydrochloride
5 MG
163,00 $
25 MG
646,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
163,00 $
25 MG
646,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H28FN3O2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.50 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
, white to yellow to light brown
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)N(CCC1)C[C@H]1CN(C(C)=N2)C(C3=C2C=CC(OC4=CC=C(F)C=C4)=C3)=O.Cl
InChI
1S/C24H28FN3O2.ClH/c1-16(2)27-12-4-5-18(14-27)15-28-17(3)26-23-11-10-21(13-22(23)24(28)29)30-20-8-6-19(25)7-9-20;/h6-11,13,16,18H,4-5,12,14-15H2,1-3H3;1H/t18-;/m0./s1
Clé InChI
QQGRMONBDBMLSP-FERBBOLQSA-N
Application
YIL-781 has been used as a ghrelin receptor (GHSR) antagonist in combination with methanandamide (mAEA) to study its effect on gastric vagal afferent mechanosensitivity.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
YIL-781 is a Ghrelin receptor antagonist.
YIL-781 is a potent antagonist (Ki = 17 nM) of the growth hormone secretagogue receptor (GHS-R1). YIL-781 blocks ghrelin-induced reduction of insulin secretion in rat islets. In vivo, the compound YIL-781 improves glucose tolerance and reduces weight gain.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable