Principaux documents
44478
Sigma-Aldrich
1-Adamantylphosphaethyne
≥97.0% (GC/CH)
Synonyme(s) :
1-(2-Phosphaethynyl)adamantane
500 MG
749,00 $
749,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
749,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
749,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC/CH)
Forme
solid
Pf
69-72 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
P#CC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15P/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
Clé InChI
PEMKIUPAYNEFGZ-BIBSGERRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
VIBRATIONAL SPECTRA OF 1-ADAMANTYLPHOSPHAETHYNE AD-C.
Patsanovskii I I, et al.
Russ. J. Org. Chem., 31(10) (1995)