SML1079
BMOV
≥95% (elemental analysis)
Synonyme(s) :
(SP-5-31)-bis(3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-onato-O3,O4)oxo-vanadium, Bis(maltolato)oxovanadium(IV)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (elemental analysis)
Forme
powder
Couleur
, yellow to grey to brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/2C6H5O3.O.V/c2*1-4-6(8)5(7)2-3-9-4;;/h2*2-3H,1H3;;/q2*-1;;+2
Clé InChI
NGWOELASSYWDDT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable