Principaux documents
SML1055
Sigma-Aldrich
3-AP-Me
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(3-Amino-2-pyridinyl)methylene]-N,N-dimethyl-hydrazinecarbothioamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)C(N/N=C/C1=C(N)C=CC=N1)=S
InChI
1S/C9H13N5S/c1-14(2)9(15)13-12-6-8-7(10)4-3-5-11-8/h3-6H,10H2,1-2H3,(H,13,15)/b12-6+
Clé InChI
DQVSEUUIXQTWRB-WUXMJOGZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
3-AP-Me is a dimethyl derivative of the ribonucleotide reductase inhibitor 3-AP (SML0568). 3-AP-Me is a potent inducer of ER stress and the unfolded protein response in cancer cell lines, incuding IRE1, PERK and ATF6 activity. Treatment with 3-AP-Me induces CHOP expression, phosphorylation of eIF2α, up-regulation of ATF4 and Bim, and causes mitochondrial membrane depolarization and apoptosis.
3-AP-Me is a potent inducer of ER stress.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.