SML0953
Cirsiliol
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5-Trihydroxy-6,7-dimethoxy-flavone, 5,3′,4′-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone, 6,7-Dimethoxy-5,3′,4′-trihydroxyflavone, 6-Hydroxyluteolin-6,7-dimethyl ether, 6-Methoxyluteolin 7-methyl ether, Crisiliol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-14-7-13-15(16(21)17(14)23-2)11(20)6-12(24-13)8-3-4-9(18)10(19)5-8/h3-7,18-19,21H,1-2H3
Clé InChI
IMEYGBIXGJLUIS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.