SML0934
Enfuvirtide acetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
T-20 acetate salt
137,00 $
About This Item
137,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to off-white
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.