SML0801
Palomid 529
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-3-((4-methoxybenzyl)oxy)-6H-benzo[c]chromen-6-one, 8-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-3-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, P529, SG 00529
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H22O6/c1-14(25)16-6-9-18-19-11-22(28-3)23(12-21(19)30-24(26)20(18)10-16)29-13-15-4-7-17(27-2)8-5-15/h4-12,14,25H,13H2,1-3H3
Clé InChI
YEAHTLOYHVWAKW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology