Principaux documents
SML0754
Sigma-Aldrich
3-Fluoroamphetamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-FA hydrochloride, 3-Fluoro-α-methyl-benzeneethanamine hydrochloride, PAL-353 hydrochloride, RS)-1-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12FN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.66
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H12FN.ClH/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8;/h2-4,6-7H,5,11H2,1H3;1H
Clé InChI
HKAIRPOFLITWEU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
3-Fluoroamphetamine hydrochloride is a monoamine releaser and potential designer drug derivative of amphetamine.
3-Fluoroamphetamine hydrochloride is a monoamine releaser; potential designer drug derivative of amphetamine.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Brain, Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable