Principaux documents
SML3839
Sigma-Aldrich
Danirixin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-{4-Chloro-2-hydroxy-3-[(3S)-piperidine-3-sulfonyl]phenyl}-1-(3-fluoro-2-methylphenyl)urea, GSK 1325756, GSK 1325756B, GSK-1325756, GSK-1325756B, GSK1325756, GSK1325756B, N-[4-Chloro-2-hydroxy-3-[(3S)-3-piperidinylsulfonyl]phenyl]-N′-(3-fluoro-2-methylphenyl)urea
5 MG
204,00 $
25 MG
819,00 $
204,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
204,00 $
25 MG
819,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H21ClFN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.90
Code UNSPSC :
51111800
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
204,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O=C(NC1=CC=C(C(S([C@H]2CCCNC2)(=O)=O)=C1O)Cl)NC3=C(C(F)=CC=C3)C
Clé InChI
NGYNBSHYFOFVLS-LBPRGKRZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Danirixin (GSK1325756) is an orally active, selective CXC chemokine receptor 2 (CXCR2) antagonist with 78-fold lower affinity toward CXCR1 (CXCR2/CXCR1 IC50 = 12.5/977 nM by competitive binding against 0.225 nM [125I] CXCL8). Danirixin blocks agonist-induced neutrophil CD11b expression in vitro (IC50 = 420/890 nM against induction by 10 nM human CXCL1/rat CXCL2 using rat/human whole blood) and prevents lung neutrophils influx in rats in vivo following aerosol lipopolysaccharide or ozone challenge (ED50 = 1.4 and 16 mg/kg, respectively).
Orally active, selective CXC chemokine receptor 2 (CXCR2) antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Danirixin: A Reversible and Selective Antagonist of the CXC Chemokine Receptor 2
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 362(2), 338-346 (2017)
CXCL-8-dependent and -independent neutrophil activation in COPD: experiences from a pilot study of the CXCR2 antagonist danirixin.
ERJ open research, 6(4), 00583-2020 (2020)
Gang Nie et al.
International immunopharmacology, 95, 107153-107153 (2021-03-08)
Breast cancer is the most frequent cancer among females and the second most common cause of cancer deaths worldwide. Tumor-associated macrophages (TAMs) are the most abundant immune cell population in the tumor microenvironment, including breast cancer. Breast cancer stem cells