Principaux documents
SML0745
Sigma-Aldrich
NS6180
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl]-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12F3NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.33
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CN2c3c(cccc3)SCC2=O
InChI
1S/C16H12F3NOS/c17-16(18,19)12-5-3-4-11(8-12)9-20-13-6-1-2-7-14(13)22-10-15(20)21/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
ZUIJXKLTUFCDGO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NS6180 is a novel inhibitor of the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ channel (KCa3.1) The IC50 of NS6180 against cloned human KCa3.1 is 9 nM. The compound blocks proliferation and production of IL-2 and IFNγ with sub-micromolar potencies in either ConA or PMA/ionomycin challenged rat splenocytes.
NS6180 is a novel inhibitor of the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ channel (KCa3.1).
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.