Y4895
YM-58483
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-methyl-4′-[3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,2,3-thiadiazole-5-carboxanilide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1nnsc1C(=O)Nc2ccc(cc2)-n3nc(cc3C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H9F6N5OS/c1-7-12(28-25-23-7)13(27)22-8-2-4-9(5-3-8)26-11(15(19,20)21)6-10(24-26)14(16,17)18/h2-6H,1H3,(H,22,27)
Clé InChI
XPRZIORDEVHURQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offers many products related to calcium channels for your research needs.