SML0743
EUK-134
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(SP-5-13)-Chloro[[2,2′-[1,2-ethanediylbis[(nitrilo-?N)methylidyne]]bis[6-methoxyphenolato-KO]](2-)]-manganese, 2,2′-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[6-methoxy-phenol manganese complex, Chloro[[2,2′-[1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[6-methoxyphenolato]](2-)-N2,N2′,O1,O1′]-manganese, EUK 134
86,50 $
About This Item
86,50 $
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
, faint to very dark brown
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Mn+2]Cl.N(=Cc2c(c(ccc2)OC)[O-])CCN=Cc1c(c(ccc1)OC)[O-]
InChI
1S/C18H20N2O4.ClH.Mn/c1-23-15-7-3-5-13(17(15)21)11-19-9-10-20-12-14-6-4-8-16(24-2)18(14)22;;/h3-8,11-12,21-22H,9-10H2,1-2H3;1H;/q;;+3/p-3
Clé InChI
YUZJJFWCXJDFOQ-UHFFFAOYSA-K
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable