SML0522
JM6
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dimethoxybenzenesulfonylamino)-4-(3-nitrophenyl)-5-(piperidin-1-yl)methylthiazole, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-5-(1-piperidinylmethyl)-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2nc(c(CN3CCCCC3)s2)-c4cccc(c4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H26N4O6S2/c1-32-19-10-9-18(14-20(19)33-2)35(30,31)25-23-24-22(16-7-6-8-17(13-16)27(28)29)21(34-23)15-26-11-4-3-5-12-26/h6-10,13-14H,3-5,11-12,15H2,1-2H3,(H,24,25)
Clé InChI
AOZLMMDVJOGGEQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.