SML0496
CORM-3
Synonyme(s) :
Carbon monoxide releasing molecule 3, Tricarbonylchloro(glycinato)ruthenium (II)
131,00 $
About This Item
131,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Ru+2].[Cl-].NCC(=O)[O-].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/C2H5NO2.3CO.ClH.Ru/c3-1-2(4)5;3*1-2;;/h1,3H2,(H,4,5);;;;1H;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
BICHHHDSEZXKNN-UHFFFAOYSA-L
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research