Principaux documents
SML0481
Sigma-Aldrich
Qc1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-N-(phenylmethyl)-2-thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-7-quinazolinecarboxamide
5 MG
148,00 $
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
148,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H16F3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2C(=S)Nc3cc(ccc3C2=O)C(=O)NCc4ccccc4
InChI
1S/C23H16F3N3O2S/c24-23(25,26)16-7-4-8-17(12-16)29-21(31)18-10-9-15(11-19(18)28-22(29)32)20(30)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-12H,13H2,(H,27,30)(H,28,32)
Clé InChI
IFNVTSPDMUUAFY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Qc1 is a reversible inhibitor of threonine dehydroxygenase (TDH).
Qc1 is a reversible inhibitor of threonine dehydroxygenase (TDH). The IC50 value for inhibition of TDH by Qc1 is 500 nM, with no detectable inhibition of other dehydroxygenase enzymes at concentrations up to 10 mM. Qc1 induces arrest and autophagy of mouse ES cells with an EC50 of 3 mM.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kaiyu Kubota et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1865(1), 129757-129757 (2020-10-05)
Trophoblast stem (TS) cell renewal and differentiation are essential processes in placentation. Special AT-rich binding protein 1 (SATB1) is a key regulator of the TS cell stem state. In this study, we identified SATB1 downstream targets and investigated their actions.