Principaux documents
SML0461
Sigma-Aldrich
PH-002
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[4-[[2-(3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxo-1-phthalazinyl)acetyl]amino]phenyl]methyl]-1-piperazinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, PH 002, PH002
5 MG
170,00 $
25 MG
624,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
170,00 $
25 MG
624,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H33N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1CCN(CC2=CC=C(NC(CC3=NN(C)C(C4=C3C=CC=C4)=O)=O)C=C2)CC1)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H33N5O4/c1-27(2,3)36-26(35)32-15-13-31(14-16-32)18-19-9-11-20(12-10-19)28-24(33)17-23-21-7-5-6-8-22(21)25(34)30(4)29-23/h5-12H,13-18H2,1-4H3,(H,28,33)
Clé InChI
GSXXTLWPQMHHDJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that restores mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 levels, rescues impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth. PH-002 is an apoE4 structure corrector that reverses the apoE4 detrimental effects.
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction; apoE4 structure corrector.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable