SML0424
ST247
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[[[4-(Hexylamino)-2-methoxyphenyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
262,00 $
About This Item
262,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCNc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccsc2C(=O)OC)c(OC)c1
InChI
1S/C19H26N2O5S2/c1-4-5-6-7-11-20-14-8-9-15(16(13-14)25-2)21-28(23,24)17-10-12-27-18(17)19(22)26-3/h8-10,12-13,20-21H,4-7,11H2,1-3H3
Clé InChI
MRWCGEOYGFZZCJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.