SML0285
Pleuromutilin
≥95%
Synonyme(s) :
Drosophilin B, Mutilin 14-glycolate, NSC 121145
152,00 $
About This Item
152,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +30 to +40° (c=1; CH2Cl2)
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CO
InChI
1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
Clé InChI
ZRZNJUXESFHSIO-BKUNHTPHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable