Principaux documents
SML0266
Sigma-Aldrich
AA 29504
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-Amino-4-[[(2,4,6-trimethylphenyl)methyl]amino]phenyl]-carbamic acid-ethyl ester
25 MG
305,00 $
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
305,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H25N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2c(C)cc(C)cc2C)cc1N
InChI
1S/C19H25N3O2/c1-5-24-19(23)22-18-7-6-15(10-17(18)20)21-11-16-13(3)8-12(2)9-14(16)4/h6-10,21H,5,11,20H2,1-4H3,(H,22,23)
Clé InChI
SCOOTUMXCXKEAD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
AA29504 is a GABAA positive modulator with a preference for extra-synaptic α4β3δ over α1β3γ2s synaptic receptors. AA29504 exhibits anxiolytic effects and reduces motor coordination in rat models.
AA29504 is a GABAA positive modulator.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christina B Falk-Petersen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 121(2), 119-129 (2017-03-17)
δ-Containing GABAA receptors are located extrasynaptically and mediate tonic inhibition. Their involvement in brain physiology positions them as interesting drug targets. There is thus a continued interest in establishing reliable recombinant expression systems for δ-containing GABAA receptors. Inconveniently, the recombinant
Articles
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.