SML0263
PF-04217903
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[1-(6-Quinolinylmethyl)-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyrazin-6-yl]-1H-pyrazole-1-ethanol methanesulfonate (1:1)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O.OCCn1cc(cn1)-c2cnc3nnn(Cc4ccc5ncccc5c4)c3n2
InChI
1S/C19H16N8O.CH4O3S/c28-7-6-26-12-15(9-22-26)17-10-21-18-19(23-17)27(25-24-18)11-13-3-4-16-14(8-13)2-1-5-20-16;1-5(2,3)4/h1-5,8-10,12,28H,6-7,11H2;1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
HBEMHKVWZJTVOC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MET(4233)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable