SML0154
SPV-106
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Pentadecylidene-Propanedioic acid 1,3-diethyl ester, Pentadecylidenemalonate 1b
136,00 $
About This Item
136,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O4/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21(23)25-5-2)22(24)26-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
Clé InChI
APIJHPAXMCKJBY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.