SML0116
GW788388 Hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-{4-[3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-pyridin-2-yl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)benzamide hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥8 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O=C(NC1CCOCC1)c2ccc(cc2)-c3cc(ccn3)-c4c[nH]nc4-c5ccccn5
InChI
1S/C25H23N5O2.H2O/c31-25(29-20-9-13-32-14-10-20)18-6-4-17(5-7-18)23-15-19(8-12-27-23)21-16-28-30-24(21)22-3-1-2-11-26-22;/h1-8,11-12,15-16,20H,9-10,13-14H2,(H,28,30)(H,29,31);1H2
Clé InChI
VZRJMBZMFKADGR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable