SML0060
NB001
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]amino]-1-pentanol; HTS 09836
148,00 $
About This Item
148,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: ≥24 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n(CCNCCCCCO)cnc12
InChI
1S/C12H20N6O/c13-11-10-12(16-8-15-11)18(9-17-10)6-5-14-4-2-1-3-7-19/h8-9,14,19H,1-7H2,(H2,13,15,16)
Clé InChI
CVPTTZZCRDVGSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.