SML0011
VAHA
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
VAHA, Valproyl hydroxamic acid, VPA-HA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: ≥25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(CCC)C(=O)NO
InChI
1S/C8H17NO2/c1-3-5-7(6-4-2)8(10)9-11/h7,11H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
ROJGIRXXBBBMPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.