SMB01045
Isoliquiritin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
4-beta-D-glucopyranosyloxy-2′,4′-dihydroxy-trans-chalcone, Isoliquiritoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
418.39
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H22O9/c22-10-17-18(26)19(27)20(28)21(30-17)29-13-5-1-11(2-6-13)3-8-15(24)14-7-4-12(23)9-16(14)25/h1-9,17-23,25-28H,10H2/b8-3+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
YNWXJFQOCHMPCK-LXGDFETPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable