SMB01039
Murrayafoline A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
1-Methoxy-3-methyl-9H-carbazole
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
211.26
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H13NO/c1-9-7-11-10-5-3-4-6-12(10)15-14(11)13(8-9)16-2/h3-8,15H,1-2H3
Clé InChI
HDETUOZJFUNSKG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable