SMB01037
Robustaside D
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
4-hydroxyphenyl 6-O-[(2E)-3-(1-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yl)prop-2-enoyl]-beta-D-glucopyranoside
290,00 $
About This Item
290,00 $
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
434.39
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)\C=C\C3(C=CC(=O)C=C3)O)O)O)O)Oc2ccc(cc2)O
InChI
1S/C21H22O10/c22-12-1-3-14(4-2-12)30-20-19(27)18(26)17(25)15(31-20)11-29-16(24)7-10-21(28)8-5-13(23)6-9-21/h1-10,15,17-20,22,25-28H,11H2/b10-7+/t15-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
KQIQKULTIAJZKL-VHFDLOJPSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable