SMB00504
Levoglucosenone
≥95% (GC)
Synonyme(s) :
(1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one, 1,6-anhydro-3,4-dideoxyhex-3-enopyran-2-ulose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (GC)
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]1(C=CC2=O)CO[C@]2([H])O1
InChI
1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
Clé InChI
HITOXZPZGPXYHY-UJURSFKZSA-N
Description générale
Application
- various deoxy, keto and branched-chain sugars
- 4-thio and 4-substituted sugar derivatives
- natural stereoisomer of serricornin
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable