SMB00404
β-Lac-PEG3-Azide
≥90%
Synonyme(s) :
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranoside, (8-Azido-3,6-dioxaoctyl) β-D-lactoopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl β-D-lactoopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥90%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)[C@@H](CO)O[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])[C@@H]1O
InChI
1S/C18H33N3O13/c19-21-20-1-2-29-3-4-30-5-6-31-17-15(28)13(26)16(10(8-23)33-17)34-18-14(27)12(25)11(24)9(7-22)32-18/h9-18,22-28H,1-8H2/t9?,10?,11-,12-,13+,14?,15?,16+,17+,18-/m0/s1
Clé InChI
ODCSAHBYDSBXRV-UYLHYHGYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable