SMB00386
Tea Tree Oil
Synonyme(s) :
Tea tree oil, Melaleuca alternifolia oil, Melasol, Melaleuca alternifolia
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Melaleuca alternifolia
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
165 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Type de lipide
oils
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F
Point d'éclair (°C)
64 °C