Principaux documents
SMB00279
Sigma-Aldrich
Chitosan dimer dihydrochloride
≥85% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Chitosan dimer dihydrochloride, Chitobiose dihydrochloride
10 MG
258,00 $
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
258,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24N2O9 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](N)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](N)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O.Cl.Cl
InChI
1S/C12H24N2O9.2ClH/c13-5-9(19)10(4(2-16)21-11(5)20)23-12-6(14)8(18)7(17)3(1-15)22-12;;/h3-12,15-20H,1-2,13-14H2;2*1H/t3-,4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11?,12+;;/m1../s1
Clé InChI
QBSWPIQMUDKRHR-SORUAGQPSA-N
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable