C0794
Chitosanase from Streptomyces sp.
buffered aqueous glycerol solution, ≥15 units/mg protein (E1%)
Synonyme(s) :
Chitosan N-acetylglucosaminohydrolase
577,00 $
About This Item
577,00 $
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥15 units/mg protein (E1%)
Concentration
≥0.5 mg/mL
Solubilité
0.1 M acetate buffer, pH 5.5: soluble
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable