Principaux documents
SMB00109
Sigma-Aldrich
Grindelic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
9,13-epoxylabd-7-en-15-oic acid
1 MG
354,00 $
354,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
354,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
354,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]2(C)[C@@]13CC[C@@](C)(CC(O)=O)O3
InChI
1S/C20H32O3/c1-14-7-8-15-17(2,3)9-6-10-19(15,5)20(14)12-11-18(4,23-20)13-16(21)22/h7,15H,6,8-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t15-,18-,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
XLWWERNKTLITEF-MVJPYGJCSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Barbara Gierlikowska et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 534111-534111 (2021-02-05)
Aim of the study: Both nasal and bronchial epithelial cells have evolved sophisticated mechanisms involved in cellular response to bacterial infection. Recognition of pathogens by TLR receptors activate the NF-κB transcription factor, and lead to production of wide spectrum of