SMB00149
Quercetin 3-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Quercetin 3-glucuronide, Quercetol 3-O-glucuronide, Quercetol glucuronide, Querciturone, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-glucuronide, Mikwelianin, Miquelianin, Quercetin 3-O-β-D-glucuronide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
Clé InChI
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable