Principaux documents
SMB00130
Sigma-Aldrich
Sakakin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
1-O-β-D-Glucosylorcinol
1 MG
432,00 $
432,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
432,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
432,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c1
InChI
1S/C13H18O7/c1-6-2-7(15)4-8(3-6)19-13-12(18)11(17)10(16)9(5-14)20-13/h2-4,9-18H,5H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Clé InChI
YTXIGTCAQNODGD-UJPOAAIJSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable