Principaux documents
PHL83512
Irigenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,5,7-Trihydroxy 4′,5′,6-trimethoxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](c(c1)c3cc(c(c(c3)O)OC)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-13-5-8(4-10(19)17(13)24-2)9-7-26-12-6-11(20)18(25-3)16(22)14(12)15(9)21/h4-7,19-20,22H,1-3H3
Clé InChI
TUGWPJJTQNLKCL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable