Principaux documents
SMB00063
Sigma-Aldrich
Neofusapyrone
≥85% (LC/MS-ELSD)
1 MG
1 010,00 $
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
1 010,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H54O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
606.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(C)C\C(C)=C/C(CO)\C=C(C)\C=C\C(O)C(C)(C)C1=CC(O)=C([C@@H]2O[C@H](CO)C[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O1
InChI
1S/C34H54O9/c1-7-8-9-10-11-21(2)14-23(4)16-24(19-35)15-22(3)12-13-28(39)34(5,6)29-18-26(37)30(33(41)43-29)32-31(40)27(38)17-25(20-36)42-32/h12-13,15-16,18,21,24-25,27-28,31-32,35-40H,7-11,14,17,19-20H2,1-6H3/b13-12+,22-15+,23-16-/t21?,24?,25-,27-,28?,31+,32-/m0/s1
Clé InChI
HEECQDWUNPZALD-ZBNIOBMFSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable