Principaux documents
SLMTBP2-EP
Eppendorf® Safe-Lock Microcentrifuge Tubes, Biopur®
volume 2.0 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
100 EA
105,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
105,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 100 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022600044 (North America)
Volume
2.0 mL
Couleur
colorless
Description générale
  • Patented Safe-Lock hinged lid that eliminates any danger from leaks or from opening accidentally
  • Can be autoclaved when open (121°C, 20 minutes)
  • Has volume graduations and etched marking surfaces
  • Individually sealed Biopur microcentrifuge tube is sterile and free of pyrogens, RNase, DNA and ATP
Informations légales
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG